Learn More
Contec™ Amplitude™ Kappa™ Sterile LE Wipes
Designed for wiping in ISO Class 5 environments. Contec™ Amplitude™ Kappa™ Sterile LE Wipes are low endotoxin wipes that meet the FDA standard for bacterial endotoxins using Limulus Amoebocyte Lysate at the endotoxin limit for medical devices at <20 EU/device.
Marque: Contec™ NWPZ0002
591.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 7.26000kg
Includes: Certificat de stérilité et certificat d’irradiation inclus dans chaque boîte.
Description
- Lingettes stériles, apyrogènes et non tissées faites en lyocell (rayonne) sans cellulose et en polyester
- Produit idéal pour essuyer et nettoyer les surfaces extérieures des équipements utilisés dans les secteurs de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux
- Surface à la texture unique assurant l’efficacité du nettoyage et de l’élimination des particules
- Faibles niveaux de particules et de matières extractibles
- Taux et capacité d’absorption supérieurs d’eau et de solvants
- Irradiation gamma à un niveau garanti de stérilité (SAL) de 10 à 6
Informations sur la commande
L’emballage stérile comprend un sachet extérieur décollable et un sachet intérieur linéaire ; les numéros de lot sont gaufrés sur les joints des deux sachets pour assurer la traçabilité des lots. Poids de base, 65 g/m2.
Compliance
Test LAL réussi pour les endotoxines (<20 UE/appareil). Validé à 10-6 SAL conformément aux directives de la méthode 1 AAMI/ISO 11137 relative à la stérilisation des dispositifs médicaux.
Spécification
Lingettes | |
30 cm | |
30 cm | |
Classe ISO 5 | |
Salle blanche |
12 in | |
12 in | |
Lyocell, Polyester | |
12 in x 12 in (30,48 cm x 30,48 cm) | |
Stérile |