Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase, LD (Low DNA)
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Comprend:
Buffer I
Buffer II
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Contient 250 unités d’ADN polymérase AmpliTaq et de tampon I.
Applied Biosystems AmpliTaq DNA Polymerase, LD (Low DNA), is the same enzyme as AmpliTaq DNA Polymerase, but is further purified through a proprietary separation process to ensure that residual bacterial DNA sequences are substantially reduced.
- Le procédé de séparation exclusif produit une enzyme hautement purifiée avec des niveaux d’ADN bactérien inférieurs
- Minimise les produits PCR non spécifiques lors de l’amplification de cibles bactériennes
- Enzyme hautement purifiée, particulièrement utile pour les amplifications en faible nombre de copies
- Qualité supérieure : La préparation d’enzymes purifiées garantit que les produits PCR non ciblés et faux positifs seront minimisés efficacement lors de l’amplification de séquences bactériennes, particulièrement utiles pour les amplifications par PCR en faible nombre de copies
- Test de contrôle de la qualité pour vérifier que moins de 10 copies des séquences génétiques d’ARN ribosomique 16S bactérien sont présentes dans une aliquote de 2,5 unités standard
- Fourni avec le tampon I de PCR GeneAmp 10X et disponible avec le tampon II de PCR GeneAmp 10X et la solution de MgCl2
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Concentration | 10X |
| Contenu et stockage | Contient 250 unités d’ADN polymérase AmpliTaq™, LD et de tampon I. Conserver entre –15° et –30°C. |
| Format | Enzyme autonome |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Activité exonucléasique | 5’ à 3’ |
| Type de produit | ADN polymérase |
| Pureté ou qualité | LD (ADN faible) |
| Quantité | 250 units |
| Afficher plus |