Learn More
Gilson™ AmpliPur™ Expert Tips
GREENER_CHOICE
AmpliPur™ Expert Tips are ISO 8655 compliant and provide a significant value for the money spent. These filter tips protect precious samples and your pipettes from cross-contamination and are designed to fit various pipette brands.
103.00€ - 159.00€
Spécification
Filtré À filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO 8655
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
17137955
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Gilson™
F174101
0,5 μl à 10 μl
159.00€
960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
17147955
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Gilson™
F174201
10 μl à 20 μl
103.00€
960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
17157955
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Gilson™
F174301
10 μl à 200 μl
103.00€
960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17167955
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Gilson™
F174401
100 μl à 1000 μl
127.00€
960 pièces
En stock
Description
  • AmpliPur Expert Tips are designed to fit various pipette brands for maximum convenience on the bench.
  • Equipped with a filter, they also help prevent cross-contamination.
  • Ideal for Molecular Biology.
  • These tips significantly contribute to molecular testing performance by ensuring sample integrity during the pipetting process.
  • Manufactured according to the certified Gilson quality standard, AmpliPur Expert Tips comply with ISO 8655 requirements and are certified free of RNase and DNase, preserving your sample integrity.
Spécification
Spécification
À filtre
Transparent
ISO 8655
Biologie moléculaire
Rectangular Prism
960/paquet
Pipette
AmpliPurTM
Non stérile
Non autoclavable
Oui
Rack
Tipack
Oui
Non
Polypropylène