Learn More
AMPK Gamma 1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1E11D4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Proteintech 67182-1-IG-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The AMPK Gamma 1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human AMPK Gamma 1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The AMPK Gamma 1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
AMPK Gamma 1 | |
Monoclonal | |
1000 μg/mL | |
Mouse | |
Primary | |
Human, Rat, Mouse |
Western Blot, ELISA | |
1E11D4 | |
Unconjugated | |
20 μL | |
5571 | |
IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur