Learn More
Sel de sodium ampicilline, ultra-pur, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Ampicillin Sodium Salt |
Point de fusion | 215°C |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 4119211 |
Poids de la formule | 371.39 |
Qualité | Ultrapure |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur