Learn More
Amphotéricine B (solution jaune / 250 μg/ml), Fisher BioReagents
Code produit. 10746254
Click to view available options
Quantité:
20 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
20mL
50mL
Code produit. 10746254
Marque: Fisher BioReagents BP264550
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’amphotéricine B est efficace contre les levures et les champignons. Une solution antibiotique utilisée en biologie cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1397-89-3
Formule moléculaire C47H73NO17
Poids moléculaire (g/mol) 924.09
Numéro MDL MFCD00877763
Clé InChI APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
CID PubChem 134129663
Nom IUPAC (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-triméthyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaène-38-car
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Amphotericin B
Type Amphotericin B
Note relative au nom 250μg/mL
Forme physique Liquide
Conditionnement Flacon poly
Stérilité Filter Sterilized
Couleur Jaune
Quantité 50 mL
Point d’ébullition 100°C
Merck Index 15, 582
Poids de la formule 924.1