Learn More
Amphotéricine B (solution jaune / 250 μg/ml), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
20 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon poly
Description
L’amphotéricine B est efficace contre les levures et les champignons. Une solution antibiotique utilisée en biologie cellulaire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Amphotericin B |
Type | Amphotericin B |
Note relative au nom | 250μg/mL |
Forme physique | Liquide |
Conditionnement | Flacon poly |
Stérilité | Filter Sterilized |
Couleur | Jaune |
Quantité | 20 mL |
Point d’ébullition | 100°C |
Merck Index | 15, 582 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Amphotericin B Solution
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Amphotéricine B (solution jaune / 250 μg/ml), Fisher BioReagents >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu