Learn More
Amphotéricine B, Streptomyces nodosus, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15454089
Click to view available options
Quantité:
1 g
Amphotericin B, CAS # 1397-89-3, is an antifungal that has been used against fungus caused by protozoan parasites of Leishmania genus.
Amphotericin B, antifungal activity has been used against leishmaniasis caused by protozoan parasites of the Leishmania genus. Amphotericin B trihydrate was observed to cause suppression of bone marrow progenitor cells and to induce Actinomycin D(CR001) sensitivity in drug resistant HELA cells in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’activité antifongique de l’amphotéricine B a été utilisée contre la leishmaniose provoquée par des parasites protozoaires du genre Leishmania. Il a été observé que l’amphotéricine B trihydratée provoque la suppression des cellules progénitrices de la moelle osseuse et induit la sensibilité à l’actinomycine D(CR001) dans les cellules HELA résistant aux médicaments in vitro.
Solubilité
Soluble dans les tampons aqueux à un pH de 2,0 ou 11,0. Insoluble à un pH de 6,0-7,0. Également soluble dans le DMSO ou le DMF
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1397-89-3
Formule moléculaire C47H73NO17
Poids moléculaire (g/mol) 924.09
Numéro MDL MFCD00877763
Clé InChI APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
CID PubChem 134129663
Nom IUPAC (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S,36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-triméthyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaène-36-acide carboxylique
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Amphotericin B
Type Amphotericin B
Note relative au nom Streptomyces nodosus
Forme physique Poudre
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Sensibilité Light and moisture sensitive
Beilstein 78342
Merck Index 14,585
Informations sur la solubilité Soluble in aqueous buffers at pH 2;0 or 11;0; Insoluble at pH 6;0-7;0; Also soluble in DMSO or DMF
Poids de la formule 924.1