Learn More
Thiocyanate d’ammonium, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
40 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium Thiocyanate |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | NH4SCN |
Beilstein | 3595135 |
Poids de la formule | 76.12g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% (AT) |
Qualité | ACS/certifié pur |
Résidus après l’allumage | ≤0.02% (as SO4) |