Learn More
Thiocyanate d’ammonium, certification AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072839
64.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
1762-95-4
CH4N2S
76.12
11428
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
cyanosulfanide d’ammonium
[NH4+].[S-]C#N
1762-95-4
CH4N2S
76.12
11428
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
cyanosulfanide d’ammonium
[NH4+].[S-]C#N
CH4N2S, numéro CAS-1762-95-4, 500 g, blanc, 76,12 g/mol, 149°C, 11428, pot de poudre en plastique, 5 à 6, solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion 149°C
Couleur Blanc
pH 5 to 6
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Poids de la formule 76.12g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium thiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.