Learn More
Thiocyanate d’ammonium, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10553761
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1762-95-4
Formule moléculaire CH4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 76.12
Numéro MDL MFCD00011428
Clé InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
CID PubChem 15666
Nom IUPAC thiocyanate d’azanium
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium thiocyanate
Point de fusion 149.0°C
Couleur Blanc
pH 4.0 to 6.0 (5% aq. soln.)
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (on dried basis) (Argentometry)
Formule linéaire NH4SCN
Merck Index 15,558
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ammonia, practically insoluble in chcl3 and ethyl acetate
Poids de la formule 76.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.3
Densité 1.3000g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium thiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.