Learn More
Thiocyanate d’ammonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080900
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
1762-95-4
CH4N2S
76.117
MFCD00011428
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
15666
thiocyanate d’azanium
C(#N)[S-].[NH4+]
1762-95-4
CH4N2S
76.117
MFCD00011428
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
15666
thiocyanate d’azanium
C(#N)[S-].[NH4+]
Ammonium thiocyanate has many uses in manufacturing chemicals such as metal thiocyanates [CuSCN, Ca(SCN)2, NaSCN, KSCN] and in a number of pharmaceuticals. It is used in freezing solutions, pickling, printing, and as a corrosion inhibitor against acid gases. It is used in the photography industry as a stabilizer or an accelerator. It is also used in fertilizers, fabric dyeing, zinc coating, electroplating and as a separator of zirconium and hafnium as well as gold and iron. It is also used in analytical chemistry for titrimetric analysis and to determine the iron content by colorimetry in soft drinks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiocyanate d’ammonium a de nombreuses utilisations dans la fabrication de produits chimiques tels que les thiocyanates métalliques [CuSCN, Ca(SCN)2, NaSCN, KSCN] et dans un certain nombre de produits pharmaceutiques. Il est utilisé dans les solutions de congélation, de décapage, d’impression et comme inhibiteur de corrosion contre les gaz acides. Il est utilisé dans l’industrie de la photographie comme stabilisateur ou accélérateur. Il est également utilisé dans les engrais, la teinture de tissu, les revêtements en zinc, la galvanoplastie et comme séparateur de zirconium et d’hafnium ainsi que de l’or et du fer. Il est également utilisé en chimie analytique pour l’analyse titrimétrique et pour déterminer la teneur en fer par colorimétrie dans les boissons non alcoolisées.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol, l’ammoniac et l’acétone. Insoluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et le nitrate de plomb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium thiocyanate
Point de fusion 147°C to 149°C
Densité 1.305
Odeur Odorless
Formule linéaire NH4SCN
Quantité 250 g
Beilstein 3595135
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,561
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,methanol,ammonia and acetone. Insoluble in chloroform and ethyl acetate.
Poids de la formule 76.12
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium thiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonium thiocyanate