Learn More
Tellurate d’ammonium, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium tellurate |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 g |
Numéro UN | UN3284 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 227.67 |
Pourcentage de pureté | 99.5% |