Learn More
Sulfate d’ammonium, ACS BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Catalog Number 13553840
79.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
1 kg
Conforme aux spécifications de la norme ACS.
Point de fusion 336°C to 339°C
CAS 7783-20-2
pH 5.0 to 6.0 (5% Solution at 25°C)
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage min. 99.0%
Formule moléculaire H8N2O4S
Numéro MDL MFCD00003391
Synonyme Diammonium sulphate , Sulfuric acid diammonium salt
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC diamine d’acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
Conditionnement Flacon en plastique pour solides
Résidus après l’allumage max. 0.005%
Densité 1.78 g/cm³ (20°C)