Learn More
Sulfate d’ammonium, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
187.00€ - 610.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-20-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H8N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.13 |
Numéro MDL | MFCD00003391 |
Clé InChI | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate |
CID PubChem | 6097028 |
ChEBI | CHEBI:62946 |
Nom IUPAC | Sulfate de diazanium |
SMILES | N.N.OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15538214
|
Avantor J.T.Baker
4027-02 |
1 kg | Flacon poly |
187.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15311882
|
Avantor J.T.Baker
4027-06 |
5 kg | Seau en PE |
610.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Pour les applications de précipitation de protéines, de chromatographie liquide et de biologie moléculaire
Identifiants chimiques
7783-20-2 | |
132.13 | |
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N | |
6097028 | |
Sulfate de diazanium |
H8N2O4S | |
MFCD00003391 | |
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate | |
CHEBI:62946 | |
N.N.OS(O)(=O)=O |
Spécification
Ammonium Sulfate | |
H8N2O4S | |
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate | |
N.N.OS(O)(=O)=O | |
132.13 | |
CHEBI:62946 | |
Bioréactif ultra-pur |
7783-20-2 | |
MFCD00003391 | |
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N | |
Sulfate de diazanium | |
6097028 | |
132.14 | |
1L = 1.77kg |