Learn More
Sulfate d’ammonium, purum p.a., Honeywell
Code produit. 15690930 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 15690930
Marque: Honeywell Research Chemicals 09982250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Purum p.a., ≥ 99,0% (T)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-20-2
Formule moléculaire H8N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
Numéro MDL MFCD00003391
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
CID PubChem 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nom IUPAC Sulfate de diazanium
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Sulfate
Quantité 250 g
Formule linéaire (NH4)2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Soluble in water, 0.5/10g/mL
Poids de la formule 132.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (T)
Qualité purum p.a.
Densité 1.77g/mL at 25°C