Learn More
Sulfate d’ammonium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15109293
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-20-2
Formule moléculaire H8N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
Numéro MDL MFCD00003391
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
CID PubChem 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfate
Point de fusion 280.0°C
Couleur Argent à gris
pH 5.0 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Granulés, garnissages ou puces
Quantité 25 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire (NH4)2SO4
Merck Index 15, 552
Informations sur la solubilité Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Nom IUPAC Sulfate de diazanium
Poids de la formule 132.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Tambour en fibre
Résidus après l’allumage 0.005 % max.
Show More Show Less
Product Identifier
  • Ammonium sulfate