Learn More
Phosphate d’ammonium, monobasique, qualité HPLC, J.T. Baker™
Code produit. 15537864 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
1kg
Code produit. 15537864
Marque: Avantor J.T.Baker 077708
Solvants de haute pureté pour une utilisation dans les séparations analytiques et préparatives
    Pour une utilisation en chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Phosphate, Monobasic
Note relative au nom Monobasic
CAS 7722-76-1
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Notes de qualité de la pureté Meets ACS reagent chemical requirements
Formule moléculaire H6NO4P
Numéro MDL MFCD00003396
Synonyme ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OP(O)(O)=O
Nom IUPAC Dihydrogènophosphate d’azanium
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
CID PubChem 24402
ChEBI CHEBI:62982
Poids de la formule 115.03
Qualité HPLC
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 1.80kg