Learn More
Phosphate d’ammonium, dibasique, 99 %, pour la biochimie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12327193 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 12327193
Marque: Thermo Scientific Acros 447142500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-28-0
Formule moléculaire H9N2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 132.06
Numéro MDL MFCD00010891
Clé InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
CID PubChem 24540
ChEBI CHEBI:63051
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium phosphate, dibasic
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire (NH4)2HPO4
Merck Index 15,54
Informations sur la solubilité (1 M in water) Clear colorless
Nom IUPAC hydrogénophosphate de diazanium
Poids de la formule 132.06
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie