Learn More
Persulfate d’ammonium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10305410
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Identifiants chimiques
CAS 7727-54-0
Formule moléculaire H8N2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 228.19
Numéro MDL 3390
Clé InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 120°C
Couleur Blanc
pH 3.2
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Poids de la formule 228.19g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium persulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P221-Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles A§.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/A§/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.