Learn More
Persulfate d’ammonium, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
21.41€ - 308.54€
Identifiants chimiques
CAS | 7727-54-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H8N2O8S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 228.19 |
Numéro MDL | MFCD00003390 |
Clé InChI | ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french |
CID PubChem | 62648 |
Nom IUPAC | diazanium ; sulfate de sulfonatooxy |
SMILES | [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11316115
|
Thermo Scientific Acros
201531000 |
100 g | Flacon en verre |
21.41€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10266400
|
Thermo Scientific Acros
201530010 |
1 kg | Flacon en verre |
67.13€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10704304
|
Thermo Scientific Acros
201530050 |
5 kg | Bouteille en plastique |
308.54€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentificadores de productos químicos
7727-54-0 | |
228.19 | |
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N | |
62648 | |
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O |
H8N2O8S2 | |
MFCD00003390 | |
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french | |
diazanium ; sulfate de sulfonatooxy |
Especificaciones
Ammonium persulfate | |
7727-54-0 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
H8N2O8S2 | |
MFCD00003390 | |
15, 539 | |
Solubility in water: 582g/L (20°C), may decompose. | |
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O | |
228.19 | |
228.19 | |
Extra pur | |
1.9800g/mL |
120,0°C | |
Blanc à jaune | |
98% | |
(NH4)2S2O8 | |
01,952; 02,348; 03,238; 05,15; 06,20; 12,33 | |
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french | |
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N | |
diazanium ; sulfate de sulfonatooxy | |
62648 | |
98% | |
1.98 |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
Peut provoquer des symptômes allergiques ou asthmatiques ou des difficultés respiratoires en cas d’inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Prendre toutes les précautions pour éviter le mélange avec des combustibles.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation ou d’éruption cutanée.
Mention d’avertissement GHS : danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-786-5
- Ammonium persulfate
Palabra de advertencia
- Dangers
Clasificación
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Consejos de prudencia
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche