Learn More
Solution de perchlorate d’ammonium, Honeywell
Identifiants chimiques
CAS 7790-98-9
Formule moléculaire ClH4NO4
Poids moléculaire (g/mol) 117.485
Numéro MDL MFCD00011421
Clé InChI HHEFNVCDPLQQTP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24639
Nom IUPAC azanium ; perchlorate
SMILES [NH4+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Identifiants chimiques
7790-98-9
117.485
HHEFNVCDPLQQTP-UHFFFAOYSA-N
azanium ; perchlorate
ClH4NO4
MFCD00011421
24639
[NH4+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spécification
Ammonium Perchlorate Solution
ClH4NO4
MFCD00011421
HHEFNVCDPLQQTP-UHFFFAOYSA-N
azanium ; perchlorate
24639
Réactif
7790-98-9
NH4ClO4
3211
[NH4+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
117.485
117.49g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P220-P305 + P351 + P338
H272-H319-H373