Learn More
Molybdate d’ammonium tétrahydraté, pour analyse ACS, 81 à 83 % MoO3, MP Biomedicals™ Code produit.: 11422782
compliance-icons
Molybdate d’ammonium tétrahydraté, pour analyse ACS, 81 à 83 % MoO3, MP Biomedicals™
Code produit. 11422782 Tous les produits MP Biomedicals Produits
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
Code produit. 11422782
Marque: MP Biomedicals 0215249780
Identifiants chimiques
CAS 12054-85-2
Formule moléculaire (NH4)6 Mo7O24·4H2O
Synonyme Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium molybdate tetrahydrate
Note relative au nom For ACS analysis
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 81 to 83% MoO3
Poids de la formule 1235.86
Densité 2.87g/mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium Molybdate Tetrahydrate, ACS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ammonium molybdate tetrahydrate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Molybdate d’ammonium tétrahydraté, pour analyse ACS, 81 à 83 % MoO3, MP Biomedicals™ >