Learn More
Citrate de fer d’ammonium (Iii), Honeywell™
Code produit. p-7071741 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
50g
Code produit. 15630890
Marque: Honeywell Research Chemicals 0971350G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Purum p.a., base Fe (RT) de 14,5 à 16 %, poudre, vert
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-57-5
Formule moléculaire C6H11FeNO7+3
Poids moléculaire (g/mol) 264.999
Clé InChI FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
CID PubChem 118984355
Nom IUPAC azane ; Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; fer(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Iron(Iii) Citrate
Couleur Vert
Forme physique Powder
Quantité 50 g
Formule linéaire C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3
Qualité purum p.a.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 14.5 to 16% Fe basis (RT)