Learn More
Citrate de fer (III) d’ammonium, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
1 kg
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium Iron(Iii) Citrate |
Couleur | Vert |
Forme physique | Powder |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3 |
Qualité | purum p.a. |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 14.5 to 16% Fe basis (RT) |