Learn More
Citrate de fer(III) d’ammonium, 16,5 à 18,5 % Fe, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10424395 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Unit Size:
10kg
1kg
2.50kg
250g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10424395
Brand: Thermo Scientific Acros 211840025
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1185-57-5 | C6H11FeNO7 | 265 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1185-57-5
Formule moléculaire C6H11FeNO7
Poids moléculaire (g/mol) 265
Numéro MDL MFCD00013099
Clé InChI FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
CID PubChem 118984355
Nom IUPAC azane ; Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; fer(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium iron(III) citrate
Note relative au nom 16.5 to 18.5% Fe
Couleur Marron à marron-jaune
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Merck Index 15, 4044
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1200g/L (20 c). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 265
Pourcentage de pureté 16.5 to 18.5% (Fe)