Learn More
Sulfate de fer(II) ammoniacal hexahydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10553124
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-85-9
Formule moléculaire FeH20N2O14S2
Poids moléculaire (g/mol) 392.13
Numéro MDL MFCD00150530
Clé InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
Nom IUPAC λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Point de fusion 100.0°C
Couleur Vert
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
Merck Index 15, 518
Informations sur la solubilité Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 392.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.