Learn More
Solution d’hydroxyde d’ammonium, puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. eur., ∼ 25 % de base NH3, Honeywell Fluka™
Code produit. 15663040 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
50kg
5L
6 pièces
Code produit. 15663040
Marque: Honeywell-Fluka 305012.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., base de NH3 ∼25 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nom IUPAC amine hydrate
SMILES N.O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium Hydroxide Solution
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Formule linéaire NH4OH
Concentration 25% NH3 basis
Numéro UN 2672
Beilstein 3587154
Densité 0.9g/mL at 25°C, 0.892 to 0.910g/mL at 20°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.27
Poids de la formule 35.05g/mol
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Bouteille en plastique
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium hydroxide solution
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonia, aqueous solution