Learn More
Hydroxyde d’ammonium, extra pur, 25 % de solution dans l’eau, substances, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium hydroxide |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 38.0°C |
Point de fusion | -57.0°C |
Formule linéaire | NH4OH |
Densité | 0.9100g/mL |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
Quantité | 10 L |
Poids de la formule | 35.05 |
Pourcentage de pureté | ≥25% (as NH3) (total base) |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466151 | Certificat d’analyse | 19/09/2024 | 255210010,255210100,255210025 |
A0462439 | Certificat d’analyse | 03/05/2024 | 255210010,255210100,255210025 |
A0456243 | Certificat d’analyse | 26/09/2023 | 255210010,255210100,255210025 |
A0450538 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 255210010,255210100,255210025 |
A0446334 | Certificat d’analyse | 14/10/2022 | 255210010,255210100,255210025 |
Sécurité et traitement
- Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
- Dangers
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Ammonium hydroxide