Learn More
Hydroxyde d’ammonium, extra pur, 25 % de solution dans l’eau, substances, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10552174
Hydroxyde d’ammonium, extra pur, 25 % de solution dans l’eau, substances, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10552174
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10552174
Marque: Thermo Scientific Acros 255210010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 ohAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nom IUPAC azanium ; hydroxyde
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hydroxide
Couleur Incolore
Point d’ébullition 38.0°C
Point de fusion -57.0°C
Formule linéaire NH4OH
Densité 0.9100g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 1 L
Poids de la formule 35.05
Pourcentage de pureté ≥25% (as NH3) (total base)
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 0.91
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466151 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/09/2024 Catalog Number255210010,255210100,255210025
Numéro de lotA0462439 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/05/2024 Catalog Number255210010,255210100,255210025
Numéro de lotA0456243 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/09/2023 Catalog Number255210010,255210100,255210025
Numéro de lotA0450538 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number255210010,255210100,255210025
Numéro de lotA0446334 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/10/2022 Catalog Number255210010,255210100,255210025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonium hydroxide,Ammonia
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde d’ammonium, extra pur, 25 % de solution dans l’eau, substances, Thermo Scientific Chemicals >