Learn More
Difluorure d’hydrogène d’ammonium, 99,99 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11964161
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1341-49-7
Formule moléculaire F2H5N
Poids moléculaire (g/mol) 57.04
Numéro MDL MFCD00012018
Clé InChI KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Ammonium bifluoride
Nom IUPAC amine dihydrofluoride
SMILES N.F.F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hydrogen difluoride
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Formule linéaire (NH4)HF2
Poids de la formule 57.04
Qualité Base de métaux à l’état de traces