Learn More
Difluorure d’hydrogène d’ammonium, 95 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10296973
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1341-49-7
Formule moléculaire F2H5N
Poids moléculaire (g/mol) 57.04
Numéro MDL MFCD00012018
Clé InChI KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Ammonium bifluoride
Nom IUPAC difluorure d’hydrogène d’ammonium
SMILES N.F.F
Spécification
Point d’ébullition 230.0°C
Nom chimique ou matériau Ammonium hydrogen difluoride
Point de fusion 125.0°C
Note relative au nom tech., 95%
Couleur Blanc
Forme physique Balances ou flocons
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire (NH4)HF2
Merck Index 15, 495
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 630 g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water, soluble in ethanol
Poids de la formule 57.04
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Extra pur