Learn More
Hexachloroosmate(IV) d’ammonium, cristaux bruns à noirs, 99,9 % (Os 42,5 % min.) (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11330118
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ammonium hexachloroosmate(IV) acts as a pharmaceutical, organic and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12125-08-5
Formule moléculaire Cl6H8N2Os
Poids moléculaire (g/mol) 439.00
Numéro MDL MFCD00010883
Clé InChI JRHMYOOMZKAPKT-UHFFFAOYSA-J
Synonyme ammonium hexachloroosmate iv, nh4 2oscl6, osmium iv-ammonium chloride, diazanium;hexachloroosmium 2-, diammonium hexachloroosmiumdiuide, ammonium hexachloroosmiate iv , premion
CID PubChem 11729867
Nom IUPAC Diazanium ; hexachloro-osmium(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].Cl[Os+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hexachloroosmate(IV)
Point de fusion 170° (sublimation)
Couleur Marron à noir
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Os 42.5% min.) (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 438.99
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.9
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt