Learn More
Hexachloroosmate(IV) d’ammonium, cristaux bruns à noirs, 99,9 % (Os 42,5 % min.) (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ammonium hexachloroosmate(IV) acts as a pharmaceutical, organic and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium hexachloroosmate(IV) |
Point de fusion | 170° (sublimation) |
Couleur | Marron à noir |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 1 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (Os 42.5% min.) (Metals basis) |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 438.99 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Densité | 2.9 |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur