Learn More
Formate d’ammonium, pour HPLC, Honeywell Fluka™
Pour HPLC, ≥99,0 %
109.79€ - 402.77€
Identifiants chimiques
CAS 540-69-2
Formule moléculaire CH5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 63.056
Numéro MDL MFCD00013103
Clé InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formiate d’ammonium, acide formique, sel d’ammonium, formiated'ammonium, formiate d’azanium, acide formique, sel d’ammonium 1:1, mravencan amonny tchèque, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
CID PubChem 2723923
ChEBI CHEBI : 63050
Nom IUPAC azanium ; formiate
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15681580
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
17843-50G
50 g
109.79€
50g
15671580
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
17843-250G
250 g
402.77€
250g
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
540-69-2
63.056
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
2723923
azanium ; formiate
CH5NO2
MFCD00013103
formiate d’ammonium, acide formique, sel d’ammonium, formiated'ammonium, formiate d’azanium, acide formique, sel d’ammonium 1:1, mravencan amonny tchèque, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
CHEBI : 63050
C(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Formiate d’ammonium
CH5NO2
MFCD00013103
3625095
Soluble dans l’eau 0.1 g/ml à 25°C
C(=O)[O-].[NH4+]
63.056
CHEBI : 63050
≥ 99 %
540-69-2
HCO2NH4
NONH pour tous les modes de transport
formiate d’ammonium, acide formique, sel d’ammonium, formiated'ammonium, formiate d’azanium, acide formique, sel d’ammonium 1:1, mravencan amonny tchèque, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
azanium ; formiate
2723923
63.06 g/mol
1.26 g/ml à 25°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-753-9
missing translation for 'rtecsNumber' : BQ6650000
Identifiant produit
  • Ammonium formate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ammonium formate