Learn More
Orthophosphate de dihydrogène d’ammonium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10428400
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Orthophosphate de dihydrogène d’ammonium, certifié AR pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-76-1
Formule moléculaire H6NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
Numéro MDL MFCD00003396
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC phosphate de dihydrogène d’ammonium
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spécification
Point de fusion 190°C
Couleur Blanc
pH 3.8 to 4.4
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 115.03g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Identifiant produit
  • Ammonium dihydrogen phosphate