Learn More
Ammonium Chloride, Reagent Grade, ≥99.5%, Honeywell™
Code produit. 15647640
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Qualité réactif, ≥ 99,5 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
Nom IUPAC chlorure d’azanium
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium chloride
Point de fusion 338°C
Couleur Colorless
pH 4.6 to 6 (at 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 1 kg
Formule linéaire NH4Cl
Beilstein 4371014
SMILES [NH4+].[Cl-]
Poids de la formule 53.49g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1mmHg (160.4°C)
Densité 1.536g/cm3 at 20°C; Vapor Density: 1.9 (vs air)