Learn More
Chlorure d’ammonium, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium chloride |
| Point de fusion | 340.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | NH3·HCl |
| Merck Index | 15, 506 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone, ether and, ethyl acetate |
| Nom IUPAC | chlorure d’azanium |
| Poids de la formule | 53.49 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium chloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.