Learn More
Tampon de chlorure d’ammonium-ammoniac, pH 10,1, Chem-Lab
Code produit. 11959272
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11959272
Marque: Chem-Lab CL03.0205.1000
Peut être utilisé pour la cristallisation des protéines et la titration complexométrique. Tampon de chlorure d’ammonium-ammoniac, pH 10,1, Chem-Lab est une solution tampon alcaline composée de 57 ml d’ammoniac et 6,75 g de son chlorure d’ammonium de sel par litre de solvant aqueux.
Cette solution tampon permet de maintenir un pH alcalin. Ce tampon est fabriqué à partir d’une base faible (ammoniac) et d’un de ses sels (sulfate d’ammonium).
Spécification
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Couleur Incolore
Densité 1.01g/mL
pH 10.1
Forme physique Liquide
Quantité 1000 mL
Type de solution Tampon
Formule 6,75g de NH4Cl + 57 mL de NH4OH 25 % / 1 L H2O
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tampon Ammonium chlorure-Ammoniaque pH 10.1
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: NH4OH, NH4Cl
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt