Learn More
Solution de sulfate d’ammonium et de cérium, 0,1 M Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ammonium and cerium sulphate solution |
| Conditionnement | Flacon |
| Concentration | 0.1 M |
| Quantité | 1 000 mL |
| Qualité | Eu. Ph. Référence |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ammonium and cerium sulphate. 0.1M Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3000300
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction