missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitrate de cérium(IV) d’ammonium, certification AR pour analyse, Fisher Chemical
80.90€ - 153.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16774-21-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CeH8N8O18 |
Poids moléculaire (g/mol) | 548.22 |
Numéro MDL | 151121 |
Clé InChI | WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | diamine bis(acide nitrique) λ⁴-cerium(4+) tétranitraté |
SMILES | N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10650141
|
Fisher Chemical
A/3730/48 |
100 g |
80.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10131800
|
Fisher Chemical
A/3730/50 |
250 g |
153.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
16774-21-3 | |
548.22 | |
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N | |
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
CeH8N8O18 | |
151121 | |
diamine bis(acide nitrique) λ⁴-cerium(4+) tétranitraté |
Spécification
107°C | |
Orange | |
Solide en poudre | |
151121 | |
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
548.22 | |
Récipient de poudre en plastique |
16774-21-3 | |
1 | |
CeH8N8O18 | |
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N | |
diamine bis(acide nitrique) λ⁴-cerium(4+) tétranitraté | |
548.22g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Ammonium cerium(IV) nitrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.