Learn More
Nitrate de cérium(IV) d’ammonium, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10358530
Nitrate de cérium(IV) d’ammonium, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10358530
250 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10358530
Marque: Thermo Scientific Acros 201442500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16774-21-3
Formule moléculaire H8CeN8O18
Poids moléculaire (g/mol) 548.22
Numéro MDL MFCD00151121
Synonyme Ceric ammonium nitrate, CAN
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium cerium(IV) nitrate
Point de fusion 107.0°C to 108.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide fumant
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire (NH4)2Ce(NO3)6
Fieser 01,120; 02,63; 03,44; 04,71; 05,101; 06,99; 09,99; 10,79; 15,70; 16,66; 17,68
Merck Index 15,1991
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear
Poids de la formule 548.22
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.05
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466429 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/10/2024 Catalog Number201442500,201440010,201441000,201440050
Numéro de lotA0460470 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog Number201442500,201440010,201441000,201440050
Numéro de lotA0451307 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number201442500,201440010,201441000,201440050
Numéro de lotA0452514 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/04/2023 Catalog Number201442500,201440010,201441000,201440050
Numéro de lotA0404511 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number201442500,201440010,201441000,201440050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium cerium(IV) nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Nom du produit
Nitrate de cérium(IV) d’ammonium, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >