Learn More
Nitrate de cérium(IV) d’ammonium, 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10373123
Nitrate de cérium(IV) d’ammonium, 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10373123
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10373123
Marque: Thermo Scientific Acros 423541000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16774-21-3
Formule moléculaire H8CeN8O18
Poids moléculaire (g/mol) 548.22
Numéro MDL MFCD00151121
Synonyme Ceric ammonium nitrate, CAN
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium cerium(IV) nitrate
Point de fusion 107.0°C to 108.0°C
Note relative au nom 98.5%
Couleur Beige-jaune à blanc
Forme physique Poudre ou paillettes
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire (NH4)2Ce(NO3)6
Fieser 01,120; 02,63; 03,44; 04,71; 05,101; 06,99; 09,99; 10,79; 15,70; 16,66; 17,68
Merck Index 15,1991
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1410g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in fat, soluble in alcohol
Poids de la formule 548.22
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.05
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464159 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/06/2024 Catalog Number423541000,423540250,423540025,423540500,423545000
Numéro de lotA0463821 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number423541000,423540250,423540025,423540500,423545000
Numéro de lotA0458238 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/11/2023 Catalog Number423541000,423540250,423540025,423540500,423545000
Numéro de lotA0402419 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number423541000,423540250,423540025,423540500,423545000
Numéro de lotA0417805 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number423541000,423540250,423540025,423540500,423545000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium cerium(IV) nitrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Nitrate de cérium(IV) d’ammonium, 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >