Learn More
Bromure d’ammonium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 235.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Bromide |
| Point de fusion | 452.0°C |
| Quantité | 2.5 kg |
| Formule linéaire | NH4Br |
| Merck Index | 15,502 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 970g/L (25°C). Other solubilities: 1456g/L (100°C), freely soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether, practically insoluble in ethyl acetate |
| Poids de la formule | 97.94 |
| Qualité | Réactif ACS |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium bromide