Learn More
Ammonium Bicarbonate, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Code produit. 15637660
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Qualité réactif, ≥ 99,0%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-33-7
Formule moléculaire C3H8N2O9Zn2
Poids moléculaire (g/mol) 346.86
Numéro MDL MFCD00012138
Clé InChI QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
Synonyme ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
CID PubChem 14013
SMILES [NH4+].[NH4+].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium bicarbonate
Point de fusion 60°C
Couleur Colorless
pH 8 (at 20°C)
Quantité 1 kg
Formule linéaire NH4HCO3
Beilstein 4329606
Nom IUPAC dizinc(2+) diammonium tricarbonate
Poids de la formule 79.06g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Ammoniacal
Conditionnement Flacon poly
Aspect Solid
Densité 1.58g/cm3 at 20°C; Vapor Density: 2.7 (vs air)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium bicarbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.