Learn More
Bicarbonate d’ammonium, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium bicarbonate |
Point de fusion | 105°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Formule linéaire | NH4HCO3 |
Merck Index | 15,494 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 220g/L (20°C) |
Poids de la formule | 79.06 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium bicarbonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.