Learn More
Acétate d’ammonium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., ≥98 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
100g
10kg
1kg
2.50kg
20kg
500g
6 pièces
Beskrivelse
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Acetate |
| Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. |
| Quantité | 2.5 kg |
| Formule linéaire | CH3CO2NH4 |
| Beilstein | 4186741 |
| Poids de la formule | 77.08g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Qualité | ACS/certifié pur |
| Résidus après l’allumage | ≤0.01% (as SO4) |
Sikkerhed og håndtering
Faresætning
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion