Learn More
Acétate d’ammonium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., ≥98 %, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15683780
Acétate d’ammonium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., ≥98 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15683780 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
1 kg
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Code produit. 15683780
Marque: Honeywell-Fluka 323011KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 98%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 631-61-8
Formule moléculaire C2H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 77.083
Numéro MDL MFCD00013066
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nom IUPAC azanium ; acétate
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Acetate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Quantité 1 kg
Formule linéaire CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Poids de la formule 77.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité ACS/certifié pur
Résidus après l’allumage ≤0.01% (as SO4)
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétate d’ammonium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., ≥98 %, Honeywell Fluka™ >