Learn More
Acétate d’ammonium, qualité HPLC, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- Pour une utilisation en chromatographie en phase liquide à haute performance ; pour une utilisation en laboratoire, en recherche ou en fabrication
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium Acetate |
CAS | 631-61-8 |
Quantité | 1 kg |
Formule moléculaire | C2H7NO2 |
Synonyme | ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 |
Clé InChI | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(=O)[O-].[NH4+] |
Nom IUPAC | azanium ; acétate |
Poids moléculaire (g/mol) | 77.083 |
CID PubChem | 517165 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétate d’ammonium, qualité HPLC, J.T. Baker™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu