Learn More
Acétate d‘ammonium, Extra Pure, SLR, cristaux, Fisher Chemical
Code produit. 10050030
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
CAS 631-61-8
Point de fusion 114°C
Couleur Blanc
pH 7
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C2H7NO2
Numéro MDL 13066
Quantité 1 kg
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Nom IUPAC azanium ; acétate
Poids moléculaire (g/mol) 77.083
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Poids de la formule 77.08g/mol
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Acetic acid, ammonium salt