Learn More
Solution d’ammoniac, forte, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™ Code produit.: 15588904
compliance-icons compliance-icons
Solution d’ammoniac, forte, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Code produit. 15588904
500 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 15588904
Marque: Avantor J.T.Baker 972602
Identifiants chimiques
CAS 7664-41-7
Formule moléculaire H3N
Poids moléculaire (g/mol) 17.03
Numéro MDL MFCD00011418
Clé InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
CID PubChem 222
ChEBI CHEBI:16134
SMILES N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonia Solution
Note relative au nom Strong
Quantité 500 mL
Nom IUPAC ammoniac
Poids de la formule 17.03
Qualité FCC / NF
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1L = 0.90kg
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’ammoniac, forte, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™ >